Learn More
Ácido bromoacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477017
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Bromoacetic acid is used in organic synthesis and as an alkylating agent. It is also used as a biochemical for proteomics research. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido bromoacético se utiliza en síntesis orgánica y como agente alquilante. También se utiliza como bioquímico para la investigación proteómica. Es una importante materia prima y un intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, colorantes y productos agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es higroscópico en la naturaleza y sensible a la luz y al aire. Manipular y almacenar bajo gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-08-3
Fórmula molecular C2H3BrO2
Peso molecular (g/mol) 138.948
Número MDL MFCD00002678
Clave InChI KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromoacetic acid, monobromoacetic acid, bromoethanoic acid, acetic acid, bromo, to ntu, bromoacetate ion, acide bromacetique, 2-bromoacetyl group, 2-bromoethanoic acid, acetic acid, 2-bromo
PubChem CID 6227
Nombre IUPAC ácido 2-bromoacético
SMILES C(C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoacetic acid
Punto de fusión 44°C to 49°C
Densidad 1.93
Punto de ebullición 207°C to 209°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal BrCH2CO2H
Cantidad 250 g
Número UN UN3425
Beilstein 506167
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,1400
Información de solubilidad Soluble in water, alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.95
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromoacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Bromoacetic acid