Learn More
Bromoacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10451071
Bromoacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10451071
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10451071
Marca: Thermo Scientific Acros 221860050
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590-17-0
Fórmula molecular C2H2BrN
Peso molecular (g/mol) 119.95
Número MDL MFCD00001884
Clave InChI REXUYBKPWIPONM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromoacetonitrile, acetonitrile, bromo, bromomethyl cyanide, cyanomethyl bromide, ccris 6213, 2-bromoethanenitrile, unii-07k08j16vk, bromacetonitrile, bromoacetonitile, bromo acetonitrileMostrar másMostrar menos
PubChem CID 11534
Nombre IUPAC 2-bromoacetonitrilo
SMILES BrCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoacetonitrile
Nombre de nota 97%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.7200g/mL
Punto de ebullición 148°C to 150°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2CN
Índice de refracción 1.4786 to 1.4806
Cantidad 5 g
Beilstein 02, 216
Fieser 13,197
Gravedad específica 1.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.95
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0444225 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number221860050,221860250,221861000
Número de loteA0373212 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2022 Catalog Number221860050,221860250,221861000
Número de loteA0402720 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number221860050,221860250,221861000
Número de loteA0408095 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number221860050,221860250,221861000
Número de loteA0444225 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/07/2022 Catalog Number221860050,221860250,221861000
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromoacetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bromoacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >