Learn More
α-Bromocinamaldehído, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | α-Bromocinnamaldehyde |
Punto de fusión | 68.0°C to 72.0°C |
Color | De amarillo a ocre |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula molecular | C9H7BrO |
Fórmula lineal | C6H5CH=C(Br)CHO |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 07,358 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Nombre del producto
- a-Bromocinnamaldehyde
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.