Descripción
Bromocresol Green is a pH sensitive indicator used in the growth medium for microorganisms and titrations. It is useful in various colorimetric detection studies and as an actively tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis. It acts as an inhibitor of prostaglandin E2 transport protein. It is also used in TLC for visualizing compounds containing functional groups having pKa less than 5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El verde de bromocresol es un indicador sensible al pH utilizado en el medio de crecimiento para microorganismos y valoraciones. Es útil en varios estudios de detección colorimétrica y como colorante de seguimiento activo para electroforesis en gel de agarosa de ADN. Actúa como inhibidor de la proteína de transporte de prostaglandina E2. También se utiliza en la TLC para visualizar compuestos que contienen grupos funcionales con pKa inferior a 5.
Solubilidad
Soluble en benceno, etanol y éter dietílico. Poco soluble en agua.
Notas
Intervalo de transición: de pH 3,8 (amarillo) a pH 5,4 (azul). Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bromocresol Green |
Punto de fusión | ∼225°C (decomposition) |
Beilstein | 372527 |
Índice Merck | 14,1386 |
Información de solubilidad | Soluble in benzene,ethanol and diethyl ether. Sparingly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 698.02 |
Cantidad | 5 g |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253473 | Certificado de análisis | 07/01/2025 | A17090.14,A17090.06 |
10248004 | Certificado de análisis | 02/10/2023 | A17090.14,A17090.06 |
10242333 | Certificado de análisis | 25/08/2022 | A17090.14,A17090.06 |
10234797 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A17090.14,A17090.06 |
10112509 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A17090.14,A17090.06 |