Learn More
Indicador morado de bromocresol, reactivo farmacopea europea, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bromocresol Purple |
Punto de fusión | 240°C |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 359618 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 540.22g/mol |
Envase | Frasco de vidrio |
Idoneidad | Complies for change range |
pH | 5.2 to 6.8 (yellow to purple) |
Cantidad | 5 g |