Learn More
Bromocriptine mesylate, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Descripción
Bromocriptine mesylate is a selective D3 and D2 dopamine receptor agonist (Ki values are ∼ 5 nM and ∼ 8 nM respectively). Activates both isoforms of D2 receptor (EC50 values are 0.10-0.12 nM and 4.4 nM for D2L and D2S receptors, respectively. Bromocriptine shows anti-Aβ effects that are increased in combination with Cromolyn (Cat. No. 6424) and Topiramate (Cat. No. 3620). Also lowers glucose and increases insulin sensitivity in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bromocriptine mesylate |
CAS | 22260-51-1 |
Fórmula molecular | C33H44BrN5O8S |
Cantidad | 50 mg |
Sinónimo | bromocriptine mesylate |
Clave InChI | NOJMTMIRQRDZMT-GPLFXVSLSA-N |
SMILES | CC(C)CC1C(=O)N2CCCC2C3(N1C(=O)C(O3)(C(C)C)NC(=O)C4CN(C5CC6=C(NC7=CC=CC(=C67)C5=C4)Br)C)O.CS(=O)(=O)O |
Peso molecular (g/mol) | 750.706 |
PubChem CID | 126968774 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 750.7 |
Mostrar más |
Título del producto
Bromocriptine mesylate, Tocris Bioscience™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido