Learn More
(Bromometilo)ciclobutano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10384642
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17247-58-4
Fórmula molecular C5H9Br
Peso molecular (g/mol) 149.03
Número MDL MFCD00040960
Clave InChI FLHFTXCMKFVKRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromomethyl cyclobutane, cyclobutylmethyl bromide, cyclobutane, bromomethyl, sfphabikimup@, bromocyclobutylmethane, cyclobutylmethylbromide, bromomethyl-cyclobutane, cydobutyl-methylbromide, bromomethyl cyclobutan
PubChem CID 2734658
Nombre IUPAC bromometilo ciclobutano
SMILES C1CC(C1)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Bromomethyl)cyclobutane
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.3390g/mL
Punto de ebullición 145.0°C to 148.0°C
Temperatura de inflamación 27°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C4H7CH2Br
Índice de refracción 1.4790 to 1.4830
Cantidad 25 mL
Beilstein 05, 22
Gravedad específica 1.339
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.03
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (Bromomethyl)cyclobutane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.