Learn More
(Bromometil)ciclohexano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317726
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11317726
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11343.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2550-36-9 | C7H13Br | 177.09 g/mol
(Bromomethyl)cyclohexane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (bromethil)ciclohexano es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2550-36-9
Fórmula molecular C7H13Br
Peso molecular (g/mol) 177.09
Número MDL MFCD00001509
Clave InChI UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromomethyl cyclohexane, cyclohexylmethyl bromide, cyclohexane, bromomethyl, bromocyclohexylmethane, cyclohexylmethylbromide, cyclohexylmethybromide, bromomethyl-cyclohexane, pubchem3103, 1-bromomethylcyclohexane
PubChem CID 137636
Nombre IUPAC bromometilciclohexano
SMILES BrCC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Bromomethyl)cyclohexane
Densidad 1.269
Punto de ebullición 99°C to 100°C (40 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Índice de refracción 1.4935
Cantidad 5 g
Beilstein 635738
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.09
Porcentaje de pureza 98%