Learn More
Éter metil bromometílico, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352287
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11352287
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L09837.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13057-17-5 | C2H5BrO | 124.965 g/mol
Bromomethyl methyl ether is used as reagent for protection of OH groups as their methoxymethyl (MOM) ethers. It is used in enantiocontrolled synthesis of intermediate containing carbons 18 to 35 of the macrocyclic immunosuppressant FK-506. It was used in the synthesis of 1-methoxymethyl-4-tritylthio-2-azetidinone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter metil bromometílico se utiliza como reactivo para la protección de gruposde OH como sus éteres de metoximetilo (MOM). Se usa en la síntesis enantiocontrolada de intermedios que contienen carbonos de 18 al 35 del inmunosupresor macrocíclico FK-506. Se utilizó en la síntesis de 1-metoximetil-4-tritiltio-2-azetidinona.
Solubilidad
Poco soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar a 4 °C. No almacenar junto con ácidos. Almacenar alejado del agua y de las bases fuertes. Incompatible con ácidos, bases, humedad, calor y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13057-17-5
Fórmula molecular C2H5BrO
Peso molecular (g/mol) 124.965
Número MDL MFCD00000171
Clave InChI JAMFGQBENKSWOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromomethyl methyl ether, methane, bromomethoxy, bromo methoxy methane, methoxymethyl bromide, ether, bromomethyl methyl, bromomethylmethylether, methoxymethylbromide, mombr, bromo-methoxy-methane, bromomethyl methylether
PubChem CID 83093
Nombre IUPAC bromo(metoxi)metano
SMILES COCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromomethyl methyl ether
Densidad 1.531
Punto de ebullición 86°C to 87°C
Temperatura de inflamación 26°C (78°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.4520-1.4600
Cantidad 5 g
Número UN UN1992
Beilstein 1730853
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.97
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico