Learn More
Bromopentafluorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
It is used as pharmaceutical intermediate. It is a Grignard reagent (with CuBr in dioxane) can introduce pentafluorophenyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico. Es un reactivo de Grignard (con CuBr en dioxano) que puede introducir grupos de pentafluorofenilo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes. Sensible al aire.
Se utiliza como intermediario farmacéutico. Es un reactivo de Grignard (con CuBr en dioxano) que puede introducir grupos de pentafluorofenilo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes. Sensible al aire.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bromopentafluorobenzene |
Punto de fusión | ∼-31°C |
Densidad | 1.981 |
Punto de ebullición | 136°C to 137°C |
Temperatura de inflamación | 87°C (188°F) |
Índice de refracción | 1.45 |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 1819390 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.97 |