Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de bromofenol, sal sódica
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bromophenol Blue, sodium salt |
Punto de fusión | >300.0°C |
Nombre de nota | Pure |
CAS | 62625-28-9 |
Fórmula molecular | C19H9Br4NaO5S |
Número MDL | MFCD00013793 |
Beilstein | 19, I, 649 |
Sinónimo | 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein |
Clave InChI | TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |