Learn More
β-Bromoestireno, 97 %, mezcla de isómeros cis/trans, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10301234
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
103-64-0
C8H7Br
183.05
MFCD00000185
YMOONIIMQBGTDU-VOTSOKGWSA-N
2-bromovinyl benzene, beta-bromostyrene, styryl bromide, 2-bromoethenyl benzene, bromostyrolene, 1-bromo-2-phenylethene, bromostyrol, bromstyrole, hyacinth base, 1-bromo-2-phenylethylene
5314126
[(E)-2-bromoetenil]benceno
C1=CC=C(C=C1)C=CBr
103-64-0
C8H7Br
183.05
MFCD00000185
YMOONIIMQBGTDU-VOTSOKGWSA-N
2-bromovinyl benzene, beta-bromostyrene, styryl bromide, 2-bromoethenyl benzene, bromostyrolene, 1-bromo-2-phenylethene, bromostyrol, bromstyrole, hyacinth base, 1-bromo-2-phenylethylene
5314126
[(E)-2-bromoetenil]benceno
C1=CC=C(C=C1)C=CBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material β-Bromostyrene
Nombre de nota Mixture of cis and trans
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 7.0°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.4200g/mL
Punto de ebullición 110.0°C to 112.0°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (sum of isomers) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHBr
Índice de refracción 1.6060 to 1.6090
Cantidad 100 mL
Beilstein 05, 477
Gravedad específica 1.42
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • ß-Bromostyrene, mixture of cis/trans isomers
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.