Learn More
Azul de bromotimol, puro, grado indicador, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 GR
Description
C27H28Br2O5S, número de CAS-76-59-5, 5 g, Marrón a rojo, 624,38 g/mol, 204 ºC, 5872, Tarro de vidrio, Sólido
Specifications
Specifications
| Punto de fusión | 204°C |
| CAS | 76-59-5 |
| Fórmula molecular | C27H28Br2O5S |
| Número MDL | 5872 |
| Peso molecular (g/mol) | 624.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 624.38g/mol |
| Grado | Pure |
| Envase | Tarro de cristal |
| Color | Marrón a rojo |
| Cantidad | 5 g |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction