Learn More
Azul de bromotimol, sal sódica, solución acuosa al 0,04 % p/v
Código de producto. 11400161
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34722-90-2
Fórmula molecular C27H27Br2NaO5S
Peso molecular (g/mol) 646.37
Número MDL MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
Clave InChI NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
PubChem CID 102183223
SMILES [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromothymol Blue sodium salt
Nombre IUPAC sodium 2-{[(1Z)-3-bromo-2-methyl-4-oxo-5-(propan-2-yl)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene][3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-(propan-2-yl)phenyl]methyl}benzene-1-sulfonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 646.38
Olor Odorless
Color Azul
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido