Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica azul de bromotimol
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
It is employed as a pH indicator which is yellow at pH ? 6.0 and blue at pH ? 7.6. It finds its major application in lithium battery, textiles and antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como indicador de pH, que es amarillo a pH ≤ 6,0 y azul a pH ≥ 7,6. Se aplica principalmente en baterías de litio, textiles y antagonistas.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Se utiliza como indicador de pH, que es amarillo a pH ≤ 6,0 y azul a pH ≥ 7,6. Se aplica principalmente en baterías de litio, textiles y antagonistas.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bromothymol Blue sodium salt |
Punto de fusión | 200°C to 202°C |
Información de solubilidad | Soluble in water and ethanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 646.38 |
Cantidad | 50 g |