Learn More
Steris™ Válvulas indicadoras de autoclave de Browne™ Control™
Código de producto. 12725335
Click to view available options
Color:
Punto amarillo
Punto blanco
Punto negro
Punto verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 12725335
Marca: Steris™ 7303AB
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pruebe la eficacia de un autoclave mediante las válvulas indicadoras de autoclave Browne™ Control™. Estos tubos contienen colorantes sensibles al calor que cambian de color tras un tiempo suficiente a la temperatura deseada del autoclave.
Pruebe la eficacia de un autoclave mediante las válvulas indicadoras de autoclave Browne™ Control™.Estos tubos contienen colorantes sensibles al calor que cambian de color tras un tiempo suficiente a la temperatura deseada del autoclave.
  • Se recomienda el uso de indicadores de emulación de TST Control™ para supervisar los procesos de esterilización de vapor de carga porosa
  • Varios colores
  • Tubos de vidrio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Punto verde
Para utilizar con (aplicación) Para supervisar los procesos de esterilización con vapor de carga porosa
Para utilizar con (equipo) Autoclave
Tipo de producto Tubo de control Browne
Temperatura (métrico) de 160 °C
Cantidad 100/paq.
Indicador de esterilización Sí
Tiempo de esterilización 60 min
Método de esterilización Vapor, calor seco