Learn More
BD Agar con sangre para Brucella con hemina y vitamina K1
Click to view available options
:
Agar con sangre para Brucella; cantidad: 20 placas
Descripción
- El agar con sangre para Brucella BD con hemina y vitamina K1 es una modificación del agar para Brucella que se ha complementado con hemina y vitamina K1 para apoyar el crecimiento de microorganismos anaerobios estrictos, especialmente Bacteroides, Prevotella y Porphyromonas cuando se incuban de manera anaeróbica
- Se usa para el aislamiento de microorganismos anaerobios estrictos de muestras clínicas.
- También se utiliza para pruebas de sensibilidad de anaerobios con el método E test™.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de medios | Agar con sangre para Brucella |
| Formulación | 10,0 g/l de digestión pancreática de caseína, 10,0 g/l de digestión péptica de tejido animal, 2,0 g/l de extracto de levadura, 1,0 g/l de glucosa, 5,0 g/l de cloruro de sodio, 0,1 g/l de bisulfito de sodio, 0,005 g/l de hemina, 0,01 g/l de vitamina K1, 15,0 g/l de agar |
| N.° por paquete | 20 |
Título del producto
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu