Learn More
Brannan BS 718 M.50 Hydrometer
BS 718 Soda Glass Density Hydrometer Series M50
22.05€
Especificaciones
Cantidad | 1 |
---|---|
Tipo | Hidrómetro de densidad |
Exactitud | 0.001 g/mL |
Incrementos | 0.001 g/mL |
Certificaciones/conformidad | ISO 387 and ISO 649 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13405109
|
Brannan
10/333/0 |
27 cm |
22.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13425139
|
Brannan
10/334/0 |
25 cm |
22.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- The BS 718 : 1991 is generally aligned with ISO 387 and ISO 649
- Calibrated using grams per milliliter (g/mL)
- Adjusted at 20°C
- 270 mm long
- Bulb diameter 20 to 24 mm
- Divisions 0.001 g/mL
- Made in UK
- Supplied in protective, resealable plastic tube
Especificaciones
1 | |
0.001 g/mL | |
ISO 387 and ISO 649 | |
Adjusted at 20°C | |
Steel Shot |
Hidrómetro de densidad | |
0.001 g/mL | |
Protective Plastic Tube | |
Soda Glass |