Learn More
Brannan™ Hidrómetros de densidad de vidrio sódico-cálcico modelo BS 718
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,700 a 0,750 g/ml
De 0,750 a 0,800 g/ml
De 0,800 a 0,850 g/ml
De 0,850 a 0,900 g/ml
De 0,900 a 0,950 g/ml
De 0,950 a 1,000 g/ml
De 1,000 a 1,050 g/ml
De 1,050 a 1,100 g/ml
De 1,100 a 1,150 g/ml
De 1,150 a 1,200 g/ml
De 1,200 a 1,250 g/ml
De 1,250 a 1,300 g/ml
De 1,350 a 1,400 g/ml
De 1,400 a 1,450 g/ml
De 1,450 a 1,500 g/ml
De 1,500 a 1,550 g/ml
De 1,500 a 1,600 g/ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Hidrómetros de densidad con disparo cargado para tensión superficial de 0,700 a 0,750 g/ml
Para tensión superficial de 0,700 a 0,750 g/ml. Disparo cargado, longitud de 190 mm, subdivisión de escala de 0,002, precisión de ±0,002 g/ml.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | Paquete de 1 |
| Tipo | Hidrómetro de densidad |
| Exactitud | 0.002g/mL |
| Incrementos | 0.002 g/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 387, ISO 649 |
| Longitud (métrico) | 190 mm |
| Tipo de lastre | Granalla de acero |
| Para utilizar con (aplicación) | Ajustada para tensión de superficie baja |
| Intervalo de gravedad específica | De 0,700 a 0,750 g/ml |