Learn More
Brannan™ Hidrómetros de densidad M100 de vidrio sodocálcico modelo BS 718
Para la creación de informes de la gravedad específica medida de un líquido en relación con el agua. Los hidrómetros de densidad Brannan™ BS 718 M100 se han fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
16.35€ - 19.05€
Especificaciones
Cantidad | Paquete de 1 |
---|---|
Tipo | Hidrómetro de densidad M 100 |
Exactitud | 0.002g/mL |
Incrementos | 0.002g/mL |
Certificaciones/conformidad | ISO 387, ISO 649 |
Código de producto | Marca | Intervalo de gravedad específica | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de gravedad específica | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12869197
|
Brannan™
10/401/0 |
De 0,700 a 0,800 g/ml | Tubo protector de plástico |
18.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12879197
|
Brannan™
10/402/0 |
De 0,800 a 0,900 g/ml | Tubo protector de plástico |
18.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12889197
|
Brannan™
10/403/0 |
De 0,900 a 1,000 g/ml | Tubo protector de plástico |
18.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12809207
|
Brannan™
10/405/0 |
De 1,100 a 1,200 g/ml | Tubo protector de plástico |
19.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12819207
|
Brannan™
10/406/0 |
De 1,200 a 1,300 g/ml | Tubo protector de plástico |
16.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Para la creación de informes de la gravedad específica medida de un líquido en relación con el agua.Los hidrómetros de densidad Brannan™ BS 718 M100 se han fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
- BS 718: 1991 suele estar alineado con las normas ISO 387 e ISO 649
- Con un intervalo de 0,100 g/ml
- Disponible para numerosos intervalos de gravedad específica
- Ajustado a 20 °C
- Incluye tubo de plástico protector
- Disponible para tensión superficial baja y media
- 250 mm de longitud
- Dividido cada 0,002 g/ml
Especificaciones
Paquete de 1 | |
0.002g/mL | |
ISO 387, ISO 649 | |
Tubo protector de plástico |
Hidrómetro de densidad M 100 | |
0.002g/mL | |
250 mm | |
Granalla de acero |