Learn More
Brannan™ Hidrómetros de densidad BS 718 M50
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12829167
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,95 a 1,00 g/ml
De 1,00 a 1,05 g/ml
De 1,05 a 1,10 g/ml
De 1,10 a 1,15 g/ml
De 1,15 a 1,20 g/ml
De 1,20 a 1,25 g/ml
De 1,25 a 1,30 g/ml
De 1,30 a 1.35 g/ml
De 1,35 a 1,40 g/ml
De 1,40 a 1,45 g/ml
Para utilizar con (aplicación):
Ajustada para tensión de superficie baja
Ajustada para tensión de superficie media
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12829167
Marca: Brannan™ 10/337/0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para informar de la gravedad específica medida de un líquido en relación con el agua. Los hidrómetros de densidad Brannan™ BS 718 M50 se han fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
  • BS 718: 1991 suele estar alineado con las normas ISO 387 e ISO 649
  • Calibrado utilizando las unidades aceptadas de gramos por mililitro (g/ml)
  • Disponible para numerosos intervalos de gravedad específica
  • Disponible para tensión superficial baja y media
  • Incluye tubo de plástico protector
  • 270 mm de longitud
Especificaciones
Cantidad Paquete de 1
Tipo Hidrómetro de densidad M 50
Exactitud 0.001g/mL
Incrementos 0.001 g/mL
Certificaciones/conformidad ISO 387, ISO 649
Longitud (métrico) 270 mm
Tipo de lastre Granalla de acero
Para utilizar con (aplicación) Ajustada para tensión de superficie baja
Intervalo de gravedad específica De 0,95 a 1,00 g/ml