Learn More
Brannan™ Hidrómetros de densidad para petróleo de vidrio sodocálcico modelo BS 718 M50 SP
Código de producto. p-8006786
Change view
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,650 a 0,700 g/ml
De 0,700 a 0,750 g/ml
De 0,750 a 0,800 g/ml
De 0,800 a 0,850 g/ml
De 0,850 a 0,900 g/ml
De 0,900 a 0,950 g/ml
De 1,050 a 1,100 g/ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de gravedad específica unitSize
12811478 De 0,650 a 0,700 g/ml cada uno
12831478 De 0,750 a 0,800 g/ml cada uno
12821478 De 0,700 a 0,750 g/ml cada uno
12841478 De 0,800 a 0,850 g/ml cada uno
12851478 De 0,850 a 0,900 g/ml cada uno
12861478 De 0,900 a 0,950 g/ml cada uno
12891478 De 1,050 a 1,100 g/ml cada uno
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12811478
Brand: Brannan™ 10/451/0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Hidrómetros de densidad para petróleo con disparo cargado para tensión superficial de 0,600 a 0,650 g/ml
Para tensión superficial de 0,600 a 0,650 g/ml Disparo cargado, longitud de 270 mm, subdivisiones de 0,001 g/ml, precisión de ±0,0006 g/ml. Calibrado a 15 °C.
Specifications
Cantidad Paquete de 1
Tipo Hidrómetro de densidad para petróleo M50 SP
Exactitud 0.001g/mL
Incrementos 0.001 g/mL
Certificaciones/conformidad ISO 387, ISO 649
Longitud (métrico) 270 mm
Tipo de lastre Granalla de acero
Para utilizar con (aplicación) Industria del petróleo; corresponde a IP 160
Intervalo de gravedad específica De 0,650 a 0,700 g/ml