Learn More
Thermo Scientific™ BS3 (bis(sulfosuccinimidil)suberato)
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
paquete de 10
paquete de 8
Descripción
Thermo Scientific™ Pierce BS3 (Sulfo-DSS) es un bis(sulfosucinimidil)suberato pegilado, un entrecruzador amina a amina homobifuncional, soluble en agua y no divisible que no permea las membranas.
Características destacadas:
- Entrecruzamiento de proteínas de la superficie celular antes de la inmunoprecipitación y la lisis celular
- Identificación de interacciones receptor-ligando por entrecruzamiento químico
- Interacciones de proteínas “fijas” para permitir la identificación de interacciones de proteínas débiles o transitorias
- Identificación de las interacciones de proteínas cercanas
- Entrecruzamiento de proteínas para crear bioconjugados mediante reacciones de un paso
- Inmovilización de proteínas en superficies recubiertas con aminas
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad química | Amina-a-amina |
| Cleavable | No |
| Formulación | Bis(sulfosucinimidil) suberato; sólido |
| Membrana permeable | No |
| Peso molecular | 572.43 |
| Pegilado | No |
| Suficiente para | 28 ml de solución de reacción 1X típica (1 mM) (total) o 8 usos independientes |
| Longitud del brazo del separador | 11.4 Å |
| Cantidad | 8 x 2 mg |
| Solubilidad | Agua |
| Mostrar más |