Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de sililación BSTFA + TMCS del 1 al 10 %
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Ideal para compuestos cuya sililación es compleja, el reactivo de sililación Thermo Scientific™ BSTFA + TMCS del 1 al 10 % permite obtener derivados de compuestos.
Use el reactivo de sililación Thermo Scientific™ BSTFA + TMCS del 1 al 10 % para los analitos cuya sililación es compleja. De una mayor eficacia que el uso de BSTFA solamente, esta formulación catalizada es ideal para obtener derivados de compuestos como amidas de ácidos grasos e hidroxilos ligeramente complejos para el análisis de GC.
- Excelente para derivatizar amidas de ácidos grasos, hidroxilos ligeramente impedidos y otros compuestos.
- La formulación catalizada es más fuerte que BSTFA en solitario.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | GC |
| Concentración estándar | De 98 a 100, de 0,1 a 1 % |
| Descripción del artículo | BSTFA + TMCS 1 %; 25 g |
| Almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Cantidad | 25 g |
| Componentes estándar | BSTFA +1 % TMCS |
Seguridad y manipulación
- BSTFA + 1% TMCS, 25 g
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizararena seca, polvo químico seco o espumaresistente al alcohol para la extinción para la extinción.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl) acetimidate