Descripción
Obtenga unas separaciones de GC excelentes con el reactivo de sililación BSTFA Thermo Scientific™.
Mejore el análisis de cromatografía de gases (GC) con el reactivo de sililación BSTFA Thermo Scientific™. Los derivados de gran inestabilidad mono(trimetilsililo)trifluoroacetamide (BSTFA) y trifluoroacetamida se eluyen con el frente del disolvente para garantizar unas excelentes separaciones cromatográficas. Este reactivo de sililación reacciona con una amplia gama de compuestos polares y resulta especialmente idóneo para los análisis de GC de algunos derivados trimetilsilil (TMS) de aminoácidos y trimetilsilil de ácidos del ciclo de Krebs con bajo punto de ebullición.
- Mayor volatilidad de los subproductos de reacción mono(trimetilsilil)trifluoroacetamida y trifluoroacetamida que de los compuestos no fluorados correspondientes de BSA.
- El aumento de la volatilidad permite derivatizar moléculas más pequeñas para las que los derivados de trimetilsilil eluyen con subproductos de BSA.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | GC |
| Concentración estándar | Del 98 al 100% |
| Descripción del artículo | 100 g |
| Almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Cantidad | 100 g |
| Componentes estándar | Trimetilsililo 2,2,2-trifluoroN-(trimetilsililo)acetimidato |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl) acetimidate