Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de sililación BSTFA
Código de producto. 11776957 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 ampollas de 1 mL
100 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
cada uno
paquete de 10
11776957 10 ampollas de 1 mL paquete de 10
11557570 25 g 25 GR
11567570 100 g cada uno
3 options
Código de producto. 11776957
Marca: Thermo Scientific™ TS38830
Obtenga unas separaciones de GC excelentes con el reactivo de sililación BSTFA Thermo Scientific™.
Mejore el análisis de cromatografía de gases (GC) con el reactivo de sililación BSTFA Thermo Scientific™. Los derivados de gran inestabilidad mono(trimetilsililo)trifluoroacetamide (BSTFA) y trifluoroacetamida se eluyen con el frente del disolvente para garantizar unas excelentes separaciones cromatográficas. Este reactivo de sililación reacciona con una amplia gama de compuestos polares y resulta especialmente idóneo para los análisis de GC de algunos derivados trimetilsilil (TMS) de aminoácidos y trimetilsilil de ácidos del ciclo de Krebs con bajo punto de ebullición.
BSTFA es un potente donador de trimetilsilil, con una capacidad donadora comparable a su análogo de BSA no fluorado [N,O-Bis(trimetilsilil)acetamida]. El BSTFA reacciona para sustituir hidrógenos lábiles en una amplia gama de compuestos polares por un grupo -Si(CH3)3. Esta característica física es particularmente útil para la cromatografía de gases de algunos derivados trimetilsilil de aminoácidos y trimetilsilil de ácidos del ciclo de Krebs con bajo punto de ebullición.
  • Mayor volatilidad de los subproductos de reacción mono(trimetilsilil)trifluoroacetamida y trifluoroacetamida que de los compuestos no fluorados correspondientes de BSA.
  • El aumento de la volatilidad permite derivatizar moléculas más pequeñas para las que los derivados de trimetilsilil eluyen con subproductos de BSA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con GC
Concentración estándar Del 98 al 100%
Descripción del artículo 10 ampollas de 1 mL
Almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Cantidad 10 ampollas de 1 mL
Componentes estándar Trimetilsililo 2,2,2-trifluoroN-(trimetilsililo)acetimidato
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • BSTFA, 10 x 1 mL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .