Learn More
Eurofins DiscoverX BTK (E41K) Protein, Active Código de producto.: 17360694
Eurofins DiscoverX BTK (E41K) Protein, Active
Código de producto. 17360694
10 μg, 10 microgramos
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
250 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
250 microgramos
Código de producto. 17360694
Marca: Eurofins DiscoverX 14773
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, full-length, human BTK, for use in Kinase Assays.
BTK (Bruton Tyrosine Kinase) is a non-receptor tyrosine kinase indispensable for B lymphocyte development, differentiation and signaling. Mutations in this gene cause X-linked agammaglobulinemia type 1, which is an immunodeficiency characterized by the failure to produce mature B lymphocytes, and associated with a failure of Ig heavy chain rearrangement. BTK also plays an important role in the function of immune cells of innate as well as adaptive immunity, as a component of the Toll-like receptors (TLR) pathway.
GenBank NM_000061
Especificaciones
Formulación mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Peso molecular 78.4 kDa
Cantidad 10 μg
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína N-terminal 6His
Sistema de expresión Recombinant protein expressed in Sf21 insect cells
Forma de proteína Full-length
Grado de pureza o calidad ≥28%
Expresión BTK (E41K), active
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Eurofins DiscoverX BTK (E41K) Protein, Active