Learn More
BTX™ Cúpula de seguridad
Para sistemas de electroporación BTX™ Gemini
Marca: BTX™ 450207
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para su uso con cubetas Fisher desechables
- Su diseño exclusivo garantiza que no haya corriente a menos que la tapa esté cerrada.
- Se pueden electroporar simultáneamente hasta dos cubetas.
- Diseños separados para Gemini X2 y Gemini SC
Especificaciones
Con cubetas desechables y capacidad para varios tipos de cámaras/dos cubetas al mismo tiempo | |
BTX Electroporation | |
Safety Stand, Adjustable Gap (for use with Cuvettes) | |
1 Ea. | |
Banana Cables |
Generador BTX y cubeta BTX plus | |
Safety Stand | |
4 mm Banana Cables | |
Non-sterile | |
Exponential Decay Wave, Square Wave |