Learn More
Robu™ Büchner Filter Funnels with Porosity 3 VitraPOR™ Glass Filter Discs
Robu™ Büchner Filter Funnels with Glass Filter Discs are made of pure borosilicate 3.3 glass and are highly resistant to most chemicals, including solvents, acids, and alkalis. The VitraPOR™ filter disc is rated as Porosity 3 (Pore size: 16 to 40 μm, Standard: ISO 4793-80).
48.72€ - 150.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 4793-80 |
Para utilizar con (aplicación) | Gran resistencia a la mayoría de productos químicos, como disolventes, ácidos y álcalis |
Para utilizar con (equipo) | Guko Rubber Gaskets (e.g. 10430652) |
Porosidad | Grade 3 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Diámetro del tubo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Diámetro del tubo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10481412
|
Robu™
21503 |
50 ml | 53 mm | 40mm (DE); 36mm (DI) | 10 mm |
51.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10032161
|
Robu™
21753 |
75 ml | 50 mm | 52mm (DE); 48mm (DI) | 10 mm |
53.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10022231
|
Robu™
21123 |
125 ml | 56 mm | 65mm (DE); 60mm (DI) | 10 mm |
55.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10225551
|
Robu™
21553 |
500 ml | 100 mm | 100mm (DE); 95mm (DI) | 22 mm |
90.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10265791
|
Robu™
21113 |
1000 ml | 115 mm | 130mm (DE); 124mm (DI) | 22 mm |
150.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10003154
|
Robu™
21253 |
250 ml | 65 mm | 85mm (DE); 80mm (DI) | 18 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Product Type: Büchner Filter Funnel
- Material: Borosilicate 3.3 Glass (Body), VitraPOR™ Glass (Filter)
- Porosity: Grade 3
- Pore Size: 16-40 μm
- Standard: ISO 4793-80
- For Use With (Application): Filtration
- For Use With (Equipment): Guko Rubber Gaskets (e.g. 10430652)
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Gran resistencia a la mayoría de productos químicos, como disolventes, ácidos y álcalis | |
Grade 3 | |
Embudo de filtración Buchner |
ISO 4793-80 | |
Guko Rubber Gaskets (e.g. 10430652) | |
16 to 40 μm |