Learn More
BUCHI Accesorios para evaporadores rotatorios: Juntas tóricas
Junta tórica FPM, para la tuerca de tapón GL10, Ø3,00/2,70 mm
Marca:  BUCHI 023900
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12065442
  • 9.85€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Material FPM
Especificaciones
Especificaciones
Para rotavapor R-200; se usa con tapón de llave de paso de llenado GL-10