Learn More
BUCHI Condensadores para sistemas de evaporación
Condensadores para su uso con diversos modelos de Rotavapor™ y Syncore™
Marca: BUCHI 040653
Detalles adicionales : Peso : 2.19000kg
Descripción
- Disponible sin revestimiento o con revestimiento de plástico y vidrio
- Disponible en diferentes estilos de condensador, incluido vertical y diagonal
Especificaciones
Condensador: S | |
Evaporator Condensation | |
Rotavapor R-210/R-215 | |
Plástico y vidrio |