Learn More
BUCHI Condensadores para sistemas de evaporación
Condensadores para su uso con diversos modelos de Rotavapor™ y Syncore™
Marca: BUCHI 040642
Detalles adicionales : Peso : 3.55000kg
Descripción
- Gran capacidad de procesamiento debido al diseño avanzado de los condensadores
- El vidrio de alta resistencia proporciona máximos niveles de seguridad (vidrio de borosilicato DURAN® 3.3)
- Hermetismo garantizado y protección contra vapores peligrosos gracias a las juntas de alta precisión
- Máxima estabilidad y seguridad debido al revestimiento PLASTIC+GLAS
Especificaciones
Condensador: C | |
Evaporator Condensation | |
Rotavapor R-205, R-210/R-215 | |
Plástico y vidrio |