Learn More
BUCHI Matraces de secado para rotavapores
Special shaped flasks for powder drying
Marca: BUCHI 000453
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para su uso con Rotavapor™ R 3 y R-210/R-215
- Disponibles en varios tamaños con diferentes juntas estándar
Especificaciones
CE | |
Matraz de secado de polvo | |
Plástico y vidrio | |
29.2/32 | |
1000 mL |
Vidrio estándar | |
Evaporador giratorio | |
29.2/32 | |
60 °C |