Learn More
BUCHI Matraces de evaporación para rotavapores
Tienda Buchi Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Material (recubrimiento):
Plástico y vidrio
Sin revestimiento
Junta cónica:
29,2/32
29,2/42
29.2/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Matraces de alto rendimiento con forma de pera para evaporadores giratorios
- Uso exclusivo de vidrio de borosilicato DURAN 3.3
- Alta resistencia química frente ácidos, álcalis y sustancias orgánicas
- Resistente a choques térmicos y altas temperaturas junto con expansión térmica baja
- Monitorización constante del grosor de la pared de vidrio
- Se ha prestado un alto grado de atención a la esfericidad de las piezas de vidrio giratorias
- Disipación de tensión de las piezas de vidrio a 560 °C
- Disponibles en volúmenes de 50 ml a 3000 ml
- Disponibles sin revestimiento o con revestimiento de P+G
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio estándar |
| Tipo | Matraz de evaporación |
| Para utilizar con (equipo) | Evaporador giratorio |
| Material (recubrimiento) | Plástico y vidrio |
| Forma | Pera |
| Centro de número de junta cónica estándar | 29.2/32 |
| Junta cónica | 29.2/32 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 60 °C |
| Volumen (métrico) | 500 mL |