Learn More
BUCHI Matraces de evaporación para rotavapores
Utilice estos matraces de evaporación con cualquier rotavapor. Los matraces de evaporación Büchi™ ofrecen una elevada resistencia química frente a ácidos, álcalis y sustancias orgánicas. Ideales para la destilación de disolventes.
Marca: BUCHI 020729
Detalles adicionales : Peso : 0.35000kg
Descripción
- Matraces de alto rendimiento con forma de pera para evaporadores giratorios
- Uso exclusivo de vidrio de borosilicato DURAN 3.3
- Alta resistencia química frente ácidos, álcalis y sustancias orgánicas
- Resistente a choques térmicos y altas temperaturas junto con expansión térmica baja
- Monitorización constante del grosor de la pared de vidrio
- Se ha prestado un alto grado de atención a la esfericidad de las piezas de vidrio giratorias
- Disipación de tensión de las piezas de vidrio a 560 °C
- Disponibles en volúmenes de 50 ml a 3000 ml
- Disponibles sin revestimiento o con revestimiento de P+G
Especificaciones
Vidrio estándar | |
Evaporador giratorio | |
Pera | |
29.2/32 | |
1000 mL |
Matraz de evaporación | |
Plástico y vidrio | |
29.2/32 | |
60 °C |