Learn More
BUCHI Normas de calibración y verificación para instrumentos de punto de fusión BUCHI
Código de producto. 10532511 Tienda Buchi Productos
Click to view available options
:
Kit de calibración; modelo: B-540/545
Código de producto. 10532511
Marca: BUCHI 037454
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Vainillina, cafeína, fenacetina
Utilice el firmware y el software incorporados en su medidor de punto de fusión BUCHI para calibrar y verificar su instrumento en cualquier momento. Procedimientos completos de IQ/OQ que incluyen compuestos certificados de calibración y comprobación para laboratorios GLP/GMP.
  • Las calibraciones y verificaciones guiadas proporcionan resultados fáciles y fiables
  • Garantice el cumplimiento de 10-400 °C
Especificaciones
Tipo de producto kit de calibración
Para utilizar con (equipo) Medidores de punto de fusión BUCHI B-540/545
Incluye Vainillina, cafeína, fenacetina
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calibration Kit for Melting Point
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301 + H311 + H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P361 + P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: UtilizarCO2, polvo extintoro agua pulverizada. para la extinción.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.