Learn More
BUCHI Accesorios para el instrumento de punto de fusión M-560/M-565
Para su uso con el medidor de punto de fusión Modelo M-560/M-565.
Marca: BUCHI 11055019
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las calibraciones y verificaciones guiadas proporcionan resultados fáciles y fiables
- Garantice el cumplimiento de 10-400 °C
Especificaciones
Kit de verificación | |
Instrumento de punto de fusión Buchi | |
Tres estándares certificados |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Verification Set M-560/565
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.,Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en de acuerdo con las regulaciones locales/ regionales / nacionales / internacionales..,Eliminar el contenido/el recipiente en de acuerdo con las regulaciones locales/ regionales / nacionales / internacionales..