Learn More
BUCHI Matraces receptores para rotavapores
Utilice estos matraces receptores con cualquier rotavapor. Los matraces receptores esféricos Büchi™ ofrecen una elevada resistencia química frente a ácidos, álcalis y sustancias orgánicas. Ideales para recoger disolventes condensados.
Marca: BUCHI 025264
Detalles adicionales : Peso : 0.24300kg
Descripción
Utilice estos matraces receptores con cualquier rotavaporLos matraces receptores esféricos Buchi™ ofrecen una elevada resistencia química frente a ácidos, álcalis y sustancias orgánicas.Ideales para recoger disolventes condensados.
- Matraces receptores esféricos para evaporadores giratorios con junta de bola (35/20)
- Uso exclusivo de vidrio de borosilicato DURAN 3.3
- Alta resistencia química frente a ácidos, álcalis y sustancias orgánicas
- Resistente a choques térmicos y altas temperaturas junto con expansión térmica baja
- Disponibles en volúmenes desde 50 ml hasta 3000 ml
- Disponible sin revestimiento, con revestimiento P+G o P+G LT para condensadores de hielo seco
Especificaciones
Matraz receptor | |
Articulación esférica KS-35 | |
Redondo | |
500 mL |
Evaporador giratorio | |
Plástico y vidrio | |
35/20 |