Learn More
BUCHI Frasco de Woulff para Rotavapor™ R-210/215
El frasco de Woulff, P+G, incluye soporte. Para atrapar partículas y gotas para la compensación de presión.
Marca: BUCHI 047170
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para su uso con bombas de vacío V700/710
- Incluye anillo de retención para V-700
- Se puede conectar delante de la bomba como un depósito de vacío para proteger la bomba de líquidos aspirados accidentalmente en la línea de vacío
- Recomendado para sistemas independientes
- GL40, capacidad de 125 ml
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Frasco de Woulff | |
Bombas de vacío V-700/710 | |
125 mL |