Learn More
Buerkle™ Contenedores multiusos
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
17 L
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Con escala de litros, graduación de 1000 ml
- Con boquilla
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cestillo |
| Capacidad (métrico) | 17 L |
| Graduaciones | Sí |
| Material | HDPE |
| Color | Blanco |
| Diámetro exterior (métrico) | 330 mm |
| Material del mango | Plástico |
| Altura (métrico) | 315 mm |
| Incluye | Asa |
| Cantidad | 10 |