Learn More
Buerkle™ Contenedores multiusos
Código de producto. p-8001890 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
17 L
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11971461
Marca: Buerkle™ 23070017
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos contenedores para una gran variedad de aplicaciones de almacenamiento, transporte, decantación y mezclado. Los contenedores multiusos Buerkle™ cuentan con una amplia boquilla para el vaciado seguro y con un mango resistente.
  • Con escala de litros, graduación de 1000 ml
  • Con boquilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo
Capacidad (métrico) 17 L
Graduaciones Sí
Material HDPE
Color Negro
Diámetro exterior (métrico) 330 mm
Material del mango Plástico
Altura (métrico) 315 mm
Incluye Asa
Cantidad 10