Learn More
Micronova™ BucketBinders™ (conectores de cubo)
BIOPHARMA
Tornillería de conexión del cubo para el sistema de varios cubos BucketBinder™
Marca:  Micronova™ BB-01
374.73 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Código de producto. 16235152
  • 398.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
El kit BucketBinder™ incluye dos o tres cubos de polipropileno con ruedas y uno o dos juegos de BucketBinders (conectores de cubo). El sistema ofrece una limpieza y un almacenamiento más sencillos, tanto en entornos controlados pequeños como grandes, así como en el núcleo estéril.
Especificaciones
Especificaciones
Conector de cestillo, tornillería
Esterilizable en autoclave
Cubo rectangular B-7AC
Conector de cubo
No estéril
Acero inoxidable
Limpieza y desinfección de superficies para salas limpias
25 cm
1 Par
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote046585-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha03/12/2024 Catalog NumberBB-01
Número de lote046174-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha01/11/2024 Catalog NumberBB-01
Número de lote045981-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha01/11/2024 Catalog NumberBB-01
Número de lote044984-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/08/2024 Catalog NumberBB-01
Número de lote042757-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha14/03/2024 Catalog NumberBB-01
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Micronova™ BucketBinders™ (conectores de cubo) > Conector de cestillo