Learn More
Thermo Scientific™ Cubetas y tapas para Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1,6™ 4-colocar el rotor basculante 75-002-000
Código de producto. p-2903779 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Cestillo
Tapón
Capacidad:
150 mL
400 mL
No aplica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11886510
Marca: Thermo Scientific™ 75002004
Para su uso con las centrífugas Sorvall Legend Mach 1.6/1.6R cuando están equipadas con 4-Place Swinging Bucket rotor 75-002-000.
Para su uso con las centrífugas Sorvall Legend Mach 1.6/1.6R cuando están equipadas con el rotor de cestillo basculante de 4 puestos 75-002-000.
Elija cubos rectangulares o redondos.
  • Cubeta rectangular (75-002-001) capacidad: 150 ml
  • Cucharón redondo (75-002-002) capacidad: 400 ml
  • Las tapas herméticas a los aerosoles son adecuadas para el uso de biocontención
Información de órdenes
Los cestillos y las tapas se venden por separado. Los cestillos se venden de manera individual; solicite la cantidad correcta para su rotor. Las tapas se venden por parejas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Rotor basculante TTH-400
Capacidad No aplica
Tipo Tapón
Descripción Tapón redondo para cubo de 400 ml, par