Learn More
Thermo Scientific™ Cestillos y tapas Thermo Scientific para rotor de cestillo basculante Thermo Scientific™ TX-150
Product Code. 15145253 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Tipo:
Cestillo
Tapa del cestillo
Capacidad:
4 x 145 mL
50 mL
No aplica
Unit Size:
cada uno
paquete de 4
Product Code. Tipo Capacidad unitSize
15145253 Cestillo 50 mL cada uno
15165233 Cestillo 4 x 145 mL paquete de 4
15152693 Tapa del cestillo No aplica cada uno
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15145253
Brand: Thermo Scientific™ 75005703
This item is not returnable. View return policy
Los cestillos redondos y cónicos se suministran en juegos de cuatro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad 50 mL
Tipo Cestillo
Tipo de recipiente Cestillo cónico
Cantidad Conjunto de 4
Descripción Cubo cónico, sin sellar, sin necesidad de adaptador