Learn More
Thermo Scientific™ Cestillos y tapas Thermo Scientific para rotor de cestillo basculante Thermo Scientific™ TX-150
Código de producto. 15165233 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Cestillo
Tapa del cestillo
Capacidad:
4 x 145 mL
50 mL
No aplica
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Tipo Capacidad unitSize
15165233 Cestillo 4 x 145 mL paquete de 4
15152693 Tapa del cestillo No aplica cada uno
15145253 Cestillo 50 mL cada uno
3 options
Código de producto. 15165233
Marca: Thermo Scientific™ 75005702
Edge
Los cestillos redondos y cónicos se suministran en juegos de cuatro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 x 145 mL
Tipo Cestillo
Cantidad Conjunto de 4
Descripción Cucharones redondos