Learn More
Eppendorf™ Cubos para rotor S-4x750
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Tipo de recipiente:
Cestillo para placas (puede ser hermético a los aerosoles)
Cubo redondo
Cantidad:
Conjunto 2 unidades
Conjunto 4 unidades
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
Descripción
- Cubo para placas S-4x750, juego de 2 unidades
- Juego de cubos redondos S-4x750, juego de 4 unidades
- Juego de cubos redondos S-4x750, juego de 2 unidades
- Cubo para placas S-4x750, juego de 4 unidades
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Rotor S-4x750 |
| Tipo de recipiente | Cestillo para placas (puede ser hermético a los aerosoles) |
| Cantidad | Conjunto 4 unidades |