Learn More
Thermo Scientific™ Cestillos para rotores oscilantes Thermo Scientific™ HAEMAFLEX ™
Código de producto. 15729389 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Rotores basculantes HAEMAFlex 12/16
Rotores basculantes HAEMAFlex 6/8
Descripción:
12/16 rotores de cestillo basculante
Cestillo ovalado, bolsa de sangre única, con Dura-Coat (juego de 2)
Ovalado, simple, bolsa de sangre, cestillo, rotor basculante 6/8
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Descripción unitSize
15729389 Rotores basculantes HAEMAFlex 6/8 Ovalado, simple, bolsa de sangre, cestillo, rotor basculante 6/8 paquete de 2
15600937 Rotores basculantes HAEMAFlex 12/16 12/16 rotores de cestillo basculante paquete de 2
15880582 Rotores basculantes HAEMAFlex 6/8 Cestillo ovalado, bolsa de sangre única, con Dura-Coat (juego de 2) paquete de 2
3 options
Código de producto. 15729389
Marca: Thermo Scientific™ 75003834
Amplíe la capacidad individual del cucharón o maximice el total de bolsas de sangre por centrifugado con la opción de cubos para los rotores para bancos de sangre Thermo Scientific™ HAEMAFlex™.
Las centrífugas de bancos de sangre Thermo Scientific ofrecen la flexibilidad necesaria para seleccionar rotores de mayor capacidad o para adaptarse a los flujos de trabajo existentes, con una selección de rotores Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ y sistemas de cestillos.
Trate sus necesidades de procesamiento de sangre de flujo regular a medio con el rotor oscilante HAEMAFlex 6 con capacidad de bolsas de sangre de 6 x 550 ml o, utilizando el mismo sistema de cubetas, actualice a bolsas de 8 x 550 ml con el rotor oscilante HAEMAFlex 8.
Para las necesidades de procesamiento de sangre de alto rendimiento, el rotor oscilante HAEMAFlex 12 proporciona capacidad de 12 x 500 ml o mejora la capacidad de su centrífuga a bolsas de sangre de 16 x 500 ml con el rotor HAEMAFlex 16 y las mismas selecciones de cubeta.
Actualice a los cubos dura-Coat™ Thermo Scientific™ con recubrimiento de níquel para mejorar la protección contra la corrosión debido a la humedad, productos químicos o soluciones alcalinas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Rotores basculantes HAEMAFlex 6/8
Capacidad 16 x 500 mL
Tipo Single Blood Bag Bucket
Descripción Ovalado, simple, bolsa de sangre, cestillo, rotor basculante 6/8