Learn More
Thermo Scientific™ Cestillos para rotores oscilantes Thermo Scientific™ HAEMAFLEX ™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las centrífugas de bancos de sangre Thermo Scientific ofrecen la flexibilidad necesaria para seleccionar rotores de mayor capacidad o para adaptarse a los flujos de trabajo existentes, con una selección de rotores Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ y sistemas de cestillos.
Trate sus necesidades de procesamiento de sangre de flujo regular a medio con el rotor oscilante HAEMAFlex 6 con capacidad de bolsas de sangre de 6 x 550 ml o, utilizando el mismo sistema de cubetas, actualice a bolsas de 8 x 550 ml con el rotor oscilante HAEMAFlex 8.
Para las necesidades de procesamiento de sangre de alto rendimiento, el rotor oscilante HAEMAFlex 12 proporciona capacidad de 12 x 500 ml o mejora la capacidad de su centrífuga a bolsas de sangre de 16 x 500 ml con el rotor HAEMAFlex 16 y las mismas selecciones de cubeta.
Actualice a los cubos dura-Coat™ Thermo Scientific™ con recubrimiento de níquel para mejorar la protección contra la corrosión debido a la humedad, productos químicos o soluciones alcalinas.
Para las necesidades de procesamiento de sangre de alto rendimiento, el rotor oscilante HAEMAFlex 12 proporciona capacidad de 12 x 500 ml o mejora la capacidad de su centrífuga a bolsas de sangre de 16 x 500 ml con el rotor HAEMAFlex 16 y las mismas selecciones de cubeta.
Actualice a los cubos dura-Coat™ Thermo Scientific™ con recubrimiento de níquel para mejorar la protección contra la corrosión debido a la humedad, productos químicos o soluciones alcalinas.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Rotores basculantes HAEMAFlex 6/8 |
| Capacidad | 16 x 500 mL |
| Tipo | Single Blood Bag Bucket |
| Descripción | Cestillo ovalado, bolsa de sangre única, con Dura-Coat (juego de 2) |