Learn More
Thermo Scientific™ Cestillos para el rotor con cestillo basculante para microplacas Thermo Scientific™ M10
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Accesorios para el rotor basculante para microplacas Thermo Scientific™ M10.
Max Tube Dimensions: Height <33 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Rotor con cestillo basculante para microplacas Thermo Scientific™ M10. |
| Capacidad | 4 placas estándar o 2 placas de pocillos de profundidad media |
| Tipo | Cestillo sin sellar |
| Descripción | Cucharones sin sellar (juego de 2) |