Learn More
Thermo Scientific™ Cestillos para el rotor con cestillo basculante para microplacas Thermo Scientific™ M10
Accesorios para el rotor basculante para microplacas Thermo Scientific™ M10.
Marca: Thermo Scientific™ 75005721
1003.07 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Accesorios para el rotor basculante para microplacas Thermo Scientific™ M10.
Dimensiones máximas del tubo: altura <33 mm
Especificaciones
Rotor M10 | |
4 placas estándar o 2 placas de pocillos de profundidad media | |
Cestillo sellado; capacidad: 4 placas estándar o 2 placas Midi-Deepwell (juego de 2) |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Thermo Scientific™ Cestillos para el rotor con cestillo basculante para microplacas Thermo Scientific™ M10 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido